missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
3,4-Dichlorbenzol-1-Carbohydrazid, 97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 3, 4-Dichlorobenzene-1-carbohydrazide |
CAS Min. % | 97.0 |
Prozentgehaltsbereich | 97% |
Verpackung | Bernsteinfarbene Glasflasche |
Strukturformel | Cl2C6H3C(O)NHNH2 |
Menge | 1 g |
Synonym | 3,4-dichlorobenzene-1-carbohydrazide, 3,4-dichlorobenzenecarbohydrazide, 3,4-dichlorobenzoic acid hydrazide, 3,4-dichlorobenzhydrazide, dichlorobenzenecarbohydrazide, 3,4-dichlor-benzoyl-hydrazin, 3,4-dichlorobenzoic hydrazide, 1,2-dichlorobenzene-4-carbohydrazide, benzoic acid,3,4-dichloro-, hydrazide, benzoic acid, 3,4-dichloro-, hydrazide |
Formelmasse | 205.04 |
Reinheit (%) | 97% |
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'