missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

3,4-Dichlorbenzoesäureanhydrid, 95 %, Thermo Scientific™

Catalog Number 15495667
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
86866-14-0
C14H6Cl4O3
363.999
MFCD09757545
JKRVKAAJSJWYFT-UHFFFAOYSA-N
3,4-dichlorobenzoic anhydride, 3,4-dichlorobenzoyl 3,4-dichlorobenzoate, acmc-1bky1, 3,4-dichlorobenzoicanhydride, 3,4-dichlorophenyl anhydride #, bis 3,4-dichlorobenzoic anhydride, 3,4-dichlorobenzoic acid anhydride, benzoic acid,3,4-dichloro-, anhydride with 3,4-dichlorobenzoic acid
599619
(3,4-dichlorbenzoyl)-3,4-dichlorbenzoat
C1=CC(=C(C=C1C(=O)OC(=O)C2=CC(=C(C=C2)Cl)Cl)Cl)Cl
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
86866-14-0
C14H6Cl4O3
363.999
MFCD09757545
JKRVKAAJSJWYFT-UHFFFAOYSA-N
3,4-dichlorobenzoic anhydride, 3,4-dichlorobenzoyl 3,4-dichlorobenzoate, acmc-1bky1, 3,4-dichlorobenzoicanhydride, 3,4-dichlorophenyl anhydride #, bis 3,4-dichlorobenzoic anhydride, 3,4-dichlorobenzoic acid anhydride, benzoic acid,3,4-dichloro-, anhydride with 3,4-dichlorobenzoic acid
599619
(3,4-dichlorbenzoyl)-3,4-dichlorbenzoat
C1=CC(=C(C=C1C(=O)OC(=O)C2=CC(=C(C=C2)Cl)Cl)Cl)Cl

This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.

TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 3,4-Dichlorobenzoic anhydride
Schmelzpunkt 153°C to 158°C
Menge 5 g
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Formelmasse 364.01
Reinheit (%) 95%
missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'