Learn More
3,4-Dichlorobenzoyl Chloride, TRC
Artikelnummer. 30388211
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30388211 1 g
30376945 10 g
30386336 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30388211 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD4317301G
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 3024-72-4
Summenformel C7H3Cl3O
Molekulargewicht (g/mol) 209.46
Synonym 3,4-Dichloro-benzoyl Chloride
IUPAC-Name 3,4-dichlorobenzoyl chloride
SMILES ClC(=O)c1ccc(Cl)c(Cl)c1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3,4-Dichlorobenzoyl Chloride
Menge 1 g
InChI-Formel InChI=1S/C7H3Cl3O/c8-5-2-1-4(7(10)11)3-6(5)9/h1-3H
Formelmasse 207.9249