Learn More
3,4-Dichlorbenzylamin 98 %, ACROS Organics™
Marke: Acros Organics 113240250
Weitere Details : CAS : 102-49-8 Netto-Gewicht : 0.08300kg Transport : UN number : 2735 Chem class : 8 Pack group : III
Menge | 25mL |
---|---|
Verpackung | Glasflasche |
Chemische Identifikatoren
102-49-8 | |
176.05 | |
IXHNFOOSLAWRBQ-UHFFFAOYSA-N | |
1608 | |
C1=CC(=C(C=C1CN)Cl)Cl |
C7H7Cl2N | |
MFCD00008114 | |
3,4-dichlorobenzylamine, 3,4-dichlorophenyl methanamine, benzenemethanamine, 3,4-dichloro, 3,4-dichloro-benzylamine, benzylamine, 3,4-dichloro, 3,4-dichlorophenyl methylamine, 1-3,4-dichlorophenyl methanamine, 3,4-dichlorophenyl methyl amine, 3,4-dichlorobezylamine | |
(3,4-Dichlorphenyl)Methanamin |
Spezifikation
3, 4-Dichlorobenzylamine | |
113°C | |
Glasflasche | |
1.32 | |
Farblos bis hellgelb | |
98% | |
97.5 | |
97.5% min. (GC) | |
Cl2C6H3CH2NH2 | |
3,4-dichlorobenzylamine, 3,4-dichlorophenyl methanamine, benzenemethanamine, 3,4-dichloro, 3,4-dichloro-benzylamine, benzylamine, 3,4-dichloro, 3,4-dichlorophenyl methylamine, 1-3,4-dichlorophenyl methanamine, 3,4-dichlorophenyl methyl amine, 3,4-dichlorobezylamine | |
C1=CC(=C(C=C1CN)Cl)Cl | |
176.05 | |
176.05 | |
98% |
1.3200g/mL | |
Authentic | |
1.5775 to 1.5795 | |
80°C to 82°C (0.6mmHg) | |
25mL | |
102-49-8 | |
100.0 | |
C7H7Cl2N | |
MFCD00008114 | |
IXHNFOOSLAWRBQ-UHFFFAOYSA-N | |
(3,4-Dichlorphenyl)Methanamin | |
1608 | |
Flüssig |
Sicherheit und Handhabung
- 3,4-Dichlorobenzylamine
Signalwort
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
- H318-Verursacht schwere Augenschäden.
- H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.