Learn More
3,4-Dichlorzimtsäure, 97 %, ACROS Organics™
Marke:  Acros Organics 163120050
Weitere Details : CAS : 1202-39-7 Netto-Gewicht : 0.05500kg
Menge 5g
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11924991
  • 26.82 € / 5 Gramm
Voraussichtliches Versanddatum: 19-08-2021
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Chemische Identifikatoren
1202-39-7
217.05
3,4-dichlorocinnamic acid, e-3-3,4-dichlorophenyl acrylic acid, 3',4'-dichlorocinnamic acid, 2-propenoic acid, 3-3,4-dichlorophenyl, cinnamic acid, 3,4-dichloro, 3-3,4-dichlorophenyl acrylic acid, 2e-3-3,4-dichlorophenyl prop-2-enoic acid, 3-3,4-dichlorophenyl-2-propenoic acid, e-3-3,4-dichlorophenyl prop-2-enoic acid, 2e-3-3,4-dichlorophenyl acrylic acid
(E)-3-(3,4-Dichlorphenyl)prop-2-ensäure
C9H6Cl2O2
RRLUFPHCTSFKNR-DUXPYHPUSA-N
688027
C1=CC(=C(C=C1C=CC(=O)O)Cl)Cl
Spezifikation
3, 4-Dichlorocinnamic acid
Weiß
5g
96.0
96% min. (HPLC)
Cl2C6H3CH=CHCO2H
RRLUFPHCTSFKNR-DUXPYHPUSA-N
(E)-3-(3,4-Dichlorphenyl)prop-2-ensäure
688027
Pulver oder kristallines Pulver
Authentic
220.0°C to 223.0°C
1202-39-7
100.0
C9H6Cl2O2
3,4-dichlorocinnamic acid, e-3-3,4-dichlorophenyl acrylic acid, 3',4'-dichlorocinnamic acid, 2-propenoic acid, 3-3,4-dichlorophenyl, cinnamic acid, 3,4-dichloro, 3-3,4-dichlorophenyl acrylic acid, 2e-3-3,4-dichlorophenyl prop-2-enoic acid, 3-3,4-dichlorophenyl-2-propenoic acid, e-3-3,4-dichlorophenyl prop-2-enoic acid, 2e-3-3,4-dichlorophenyl acrylic acid
C1=CC(=C(C=C1C=CC(=O)O)Cl)Cl
217.05
217.05
97%
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
  • 3,4-Dichlorocinnamic acid
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Dokumentation
Zertifikate