Learn More
3,4-Dichloronitrobenzol 95 %, Thermo Scientific™
Catalog Number 10736331
Click to view available options
Menge:
5 g
250 g
1 kg
Verpackung:
Glasflasche
99-54-7
C6H3Cl2NO2
192.00
MFCD00007207
NTBYINQTYWZXLH-UHFFFAOYSA-N
3,4-dichloronitrobenzene, benzene, 1,2-dichloro-4-nitro, dcnb, 1-nitro-3,4-dichlorobenzene, 3,4-dichlornitrobenzen, unii-ijt74ji7fs, ccris 3097, 1,2-dichloro-4-nitro-benzene, 3,4-dichlornitrobenzen czech, 3,4-dichloronitrobenzen czech
7443
1,2-dichloro-4-nitrobenzene
[O-][N+](=O)C1=CC=C(Cl)C(Cl)=C1
99-54-7
C6H3Cl2NO2
192.00
MFCD00007207
NTBYINQTYWZXLH-UHFFFAOYSA-N
3,4-dichloronitrobenzene, benzene, 1,2-dichloro-4-nitro, dcnb, 1-nitro-3,4-dichlorobenzene, 3,4-dichlornitrobenzen, unii-ijt74ji7fs, ccris 3097, 1,2-dichloro-4-nitro-benzene, 3,4-dichlornitrobenzen czech, 3,4-dichloronitrobenzen czech
7443
1,2-dichloro-4-nitrobenzene
[O-][N+](=O)C1=CC=C(Cl)C(Cl)=C1
Chemischer Name oder Material 3, 4-Dichloronitrobenzene
Namenshinweis 95%
CAS Min. % 94.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 39°C to 45°C
Farbe Gelb bis Braun
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 95%
Verpackung Glasflasche
Strukturformel Cl2C6H3NO2
Menge 1 kg
Beilstein 05, 246
Formelmasse 192
Reinheit (%) ≥94%
Physikalische Form Kristalline Masse
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 3,4-Dichloronitrobenzene
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
Gefahrenhinweis
  • H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P270-Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.