Learn More
3,4-Dichloronitrobenzol 95 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
5 g
250 g
1 kg
Verpackung:
Glasflasche
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 3, 4-Dichloronitrobenzene |
Namenshinweis | 95% |
CAS Min. % | 94.0 |
CAS Max. % | 100.0 |
Schmelzpunkt | 39°C to 45°C |
Farbe | Gelb bis Braun |
Siedepunkt | 255°C to 256°C |
Flammpunkt | 123°C |
Infrarotspektrum | Echt |
Prozentgehaltsbereich | 94% min. (GC) |
Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- 3,4-Dichloronitrobenzene
- Achtung
- Akute Toxizität Kategorie 4
- H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
- H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
- P270-Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.