Learn More
3,4-Dichlorphenol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-3757609
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
Verpackung:
Glasflasche
95-77-2
C6H4Cl2O
163.00
MFCD00002258
WDNBURPWRNALGP-UHFFFAOYSA-N
4,5-dichlorophenol, phenol, 3,4-dichloro, 3,3-dichloro-hydroxybenzene, unii-070ftm6dvf, ccris 5904, 070ftm6dvf, 3,4-dcp, 3,4-dichlorphenol, 3,4dichlorophenol, 3,4 dichlorophenol
7258
CHEBI:34323
3,4-Dichlorphenol
OC1=CC=C(Cl)C(Cl)=C1
95-77-2
C6H4Cl2O
163.00
MFCD00002258
WDNBURPWRNALGP-UHFFFAOYSA-N
4,5-dichlorophenol, phenol, 3,4-dichloro, 3,3-dichloro-hydroxybenzene, unii-070ftm6dvf, ccris 5904, 070ftm6dvf, 3,4-dcp, 3,4-dichlorphenol, 3,4dichlorophenol, 3,4 dichlorophenol
7258
CHEBI:34323
3,4-Dichlorphenol
OC1=CC=C(Cl)C(Cl)=C1
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 3, 4-Dichlorophenol
CAS Min. % 98.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 65°C to 68°C
Farbe Braun bis gelb
Siedepunkt 145°C to 146°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel Cl2C6H3OH
Menge 10 g
Beilstein 06, 190
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: slightly soluble
Formelmasse 163
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Pulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 3,4-Dichlorophenol
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.