Learn More
3,4-Dichlorphenylisothiocyanat, ≥ 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7024486
28.53 EUR gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
6590-94-9
C7H3Cl2NS
204.07
MFCD00037828
OSBIEFWIIINTNJ-UHFFFAOYSA-N
3,4-dichlorophenyl isothiocyanate, benzene, 1,2-dichloro-4-isothiocyanato, 3,4-dichlorophenylisothiocyanate, benzene, 1,2-dichloro-4-isothiocyanato-9ci, isothiocyanic acid, 3,4-dichlorophenyl ester, 1,2-dichloro-4-isothiocyanato-benzene, acmc-20anfc, 4-12-00-01271 beilstein handbook reference, 3,4-dichloro-1-isothiocyanato-benzene, #
23065
1,2-dichloro-4-isothiocyanatobenzene
ClC1=CC=C(C=C1Cl)N=C=S
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
6590-94-9
C7H3Cl2NS
204.07
MFCD00037828
OSBIEFWIIINTNJ-UHFFFAOYSA-N
3,4-dichlorophenyl isothiocyanate, benzene, 1,2-dichloro-4-isothiocyanato, 3,4-dichlorophenylisothiocyanate, benzene, 1,2-dichloro-4-isothiocyanato-9ci, isothiocyanic acid, 3,4-dichlorophenyl ester, 1,2-dichloro-4-isothiocyanato-benzene, acmc-20anfc, 4-12-00-01271 beilstein handbook reference, 3,4-dichloro-1-isothiocyanato-benzene, #
23065
1,2-dichloro-4-isothiocyanatobenzene
ClC1=CC=C(C=C1Cl)N=C=S
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 3,4-Dichlorophenyl isothiocyanate
Dichte 1.422
Siedepunkt 145°C to 148°C (10 mmHg)
Flammpunkt >110°C (230°F)
Geruch Irritating
Brechungsindex 1.68
Menge 5 g
UN-Nummer UN2922
Beilstein 511101
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Formelmasse 204.08
Reinheit (%) 97%