missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
(3,4-Dichlorphenyl)methanesulfonylchlorid, 90 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | (3, 4-Dichlorophenyl)methanesulfonyl chloride |
CAS Min. % | 90.0 |
Prozentgehaltsbereich | 90% |
Verpackung | Bernsteinfarbene Glasflasche |
Menge | 250 mg |
Formelmasse | 259.54 |
Reinheit (%) | 90% |
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'