Learn More
3',4'-Didehydro-3'-desoxycytidin, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 3',4'-Didehydro-3'-deoxycytidine |
| CAS | 386264-46-6 |
| Summenformel | C9 H11 N3 O4 |
| Menge | 10 mg |
| Synonym | 4-Amino-1-[(2R,3R)-2,3-dihydro-3-hydroxy-5-(hydroxymethyl)-2-furanyl]-2(1H)-Pyrimidinone |
| InChI-Formel | InChI=1S/C9H11N3O4/c10-7-1-2-12(9(15)11-7)8-6(14)3-5(4-13)16-8/h1-3,6,8,13-14H,4H2,(H2,10,11,15)/t6-,8-/m1/s1 |
| SMILES | NC1=NC(=O)N(C=C1)[C@@H]2OC(=C[C@H]2O)CO |
| IUPAC-Name | 4-Amino-1-[(2R,3R)-3-Hydroxy-5-(Hydroxymethyl)-2,3-Dihydrofuran-2-yl]pyrimidin-2-on |
| Molekulargewicht (g/mol) | 225.201 |
| Formelmasse | 225.075 |