Learn More
3',4'-Didehydro-3'-desoxycytidin, TRC
Artikelnummer. 30377488
Change view
Click to view available options
Menge:
2.5 mg
Packungsgröße:
2.50 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30377488 2.5 mg 2.50 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30377488 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD4396702.5MG
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Chemischer Name oder Material 3',4'-Didehydro-3'-deoxycytidine
CAS 386264-46-6
Summenformel C9 H11 N3 O4
Menge 2.5 mg
Synonym 4-Amino-1-[(2R,3R)-2,3-dihydro-3-hydroxy-5-(hydroxymethyl)-2-furanyl]-2(1H)-Pyrimidinone
InChI-Formel InChI=1S/C9H11N3O4/c10-7-1-2-12(9(15)11-7)8-6(14)3-5(4-13)16-8/h1-3,6,8,13-14H,4H2,(H2,10,11,15)/t6-,8-/m1/s1
SMILES NC1=NC(=O)N(C=C1)[C@@H]2OC(=C[C@H]2O)CO
IUPAC-Name 4-Amino-1-[(2R,3R)-3-Hydroxy-5-(Hydroxymethyl)-2,3-Dihydrofuran-2-yl]pyrimidin-2-on
Molekulargewicht (g/mol) 225.201
Formelmasse 225.075