Learn More
3,4-Difluoranilin, 98+ %, Thermo Scientific™
Catalog Number p-7021598
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
3863-11-4
MFCD00007761
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
3863-11-4
MFCD00007761
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 3,4-Difluoroaniline
Schmelzpunkt 20°C to 22°C
Dichte 1.302
Siedepunkt 196°C to 198°C
Flammpunkt 85°C (185°F)
Geruch Characteristic
Summenformel C4H10N2O2
Brechungsindex 1.513
Menge 5 g
UN-Nummer UN2941
Beilstein 971235
Synonym 4-hydroxybutyric acid hydrazide, 4-hydroxybutanohydrazide, butanoic acid, 4-hydroxy-, hydrazide, 4-???butan-1-ol, acmc-1cts6, 4-hydroxybutanoyl hydrazine, 4-hydroxybutanoic acid hydrazide, butanoic acid,4-hydroxy-, hydrazide
InChI-Schlüssel WOXQFPPKZBOSTN-UHFFFAOYSA-N
SMILES C(CC(=O)NN)CO
IUPAC-Name 4-Hydroxybutanhydrazid
Molekulargewicht (g/mol) 118.14
PubChem CID 220659
Formelmasse 129.11
Reinheit (%) ≥98%