Learn More
3,4-Difluorbenzaldehyd, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-110511
42.80 EUR gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
34036-07-2
C7H4F2O
142.1
MFCD00010328
JPHKMYXKNKLNDF-UHFFFAOYSA-N
benzaldehyde, 3,4-difluoro, pubchem1413, 3,4 difluorobenzaldehyde, 3,4-diflourobenzaldehyde, 3.4-difluorobenzaldehyde, 3,4-difluoro-benzaldehye, 3,4-difluro-benzaldehyde, acmc-1ajc9, 3, 4-difluorobenzaldehyde, 3,4-difluoro benzaldehyde
588088
3,4-Difluorbenzaldehyd
C1=CC(=C(C=C1C=O)F)F
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
34036-07-2
C7H4F2O
142.1
MFCD00010328
JPHKMYXKNKLNDF-UHFFFAOYSA-N
benzaldehyde, 3,4-difluoro, pubchem1413, 3,4 difluorobenzaldehyde, 3,4-diflourobenzaldehyde, 3.4-difluorobenzaldehyde, 3,4-difluoro-benzaldehye, 3,4-difluro-benzaldehyde, acmc-1ajc9, 3, 4-difluorobenzaldehyde, 3,4-difluoro benzaldehyde
588088
3,4-Difluorbenzaldehyd
C1=CC(=C(C=C1C=O)F)F
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 3, 4-Difluorobenzaldehyde
Namenshinweis 96%
CAS Min. % 95.0
CAS Max. % 100.0
Farbe Farblos bis hellgelb
Dichte 1.2900g/mL
Flammpunkt 65°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 95% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel F2C6H3CHO
Brechungsindex 1.4990 to 1.5010
Menge 5 g
Relative Dichte 1.29
Formelmasse 142.1
Reinheit (%) 96%
Physikalische Form Flüssig
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 3,4-Difluorobenzaldehyde
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.