Learn More
Alfa Aesar™ 3,4-Difluorbensulfonamid, 97 %
Marke:  Alfa Aesar™ H55947.MD
Weitere Details : CAS : 108966-71-8 Netto-Gewicht : 0.00025kg
Menge 250mg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15462348
  • 34.66 € / 250 Milligramm
Verfügbar ab
16-06-2021
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Chemische Identifikatoren
108966-71-8
193.168
VFVVRYNJTGHAIE-UHFFFAOYSA-N
822865
C1=CC(=C(C=C1S(=O)(=O)N)F)F
C6H5F2NO2S
MFCD00728800
3,4-difluorobenzenesulphonamide, 3,4-difluorobenzene-1-sulfonamide, 3,4-difluoro-benzenesulfonamide, benzenesulfonamide, 3,4-difluoro, acmc-20ahuj, pubchem11788, benzenesulfonamide,3,4-difluoro, 3,4-difluorobenzenesulfonamide, 3,4-difluoro benzene sulfonamide, benzenesulfonamide, 3,4-difluoro-9ci
3,4-difluorbenzolsulfonamid
Spezifikation
3,4-Difluorobenzenesulfonamide
250mg
C6H5F2NO2S
3,4-difluorobenzenesulphonamide, 3,4-difluorobenzene-1-sulfonamide, 3,4-difluoro-benzenesulfonamide, benzenesulfonamide, 3,4-difluoro, acmc-20ahuj, pubchem11788, benzenesulfonamide,3,4-difluoro, 3,4-difluorobenzenesulfonamide, 3,4-difluoro benzene sulfonamide, benzenesulfonamide, 3,4-difluoro-9ci
C1=CC(=C(C=C1S(=O)(=O)N)F)F
193.168
193.17
89°C to 93°C
108966-71-8
MFCD00728800
VFVVRYNJTGHAIE-UHFFFAOYSA-N
3,4-difluorbenzolsulfonamid
822865
97%
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Dokumentation