Learn More
3,4-Difluorobenzonitril, 97 %, Maybridge
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 3, 4-Difluorobenzonitrile |
CAS Min. % | 97.0 |
Prozentgehaltsbereich | 97% |
Verpackung | Bernsteinfarbene Glasflasche |
Strukturformel | F2C6H3CN |
Menge | 1 g |
Formelmasse | 139.1 |
Reinheit (%) | 97% |