Learn More
3,4-Difluorbenzylamin, 95 %, Thermo Scientific™
Catalog Number p-2690220
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Verpackung:
Glasflasche
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
72235-53-1
C7H7F2N
143.14
MFCD00010145
PHLZUDXEBCQHKM-UHFFFAOYSA-N
123572
(3,4-Difluorphenyl)methanamin
C1=CC(=C(C=C1CN)F)F
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
72235-53-1
C7H7F2N
143.14
MFCD00010145
PHLZUDXEBCQHKM-UHFFFAOYSA-N
123572
(3,4-Difluorphenyl)methanamin
C1=CC(=C(C=C1CN)F)F
Chemischer Name oder Material 3, 4-Difluorobenzylamine
Namenshinweis 97%
CAS Min. % 96.0
CAS Max. % 100.0
Farbe Farblos bis hellgelb
Dichte 1.2100g/mL
Flammpunkt 79°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 94% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel F2C6H3CH2NH2
Brechungsindex 1.4920 to 1.4940
Menge 1 g
Relative Dichte 1.21
Synonym 3,4-difluorobenzylamine, 3,4-difluorophenyl methanamine, 3,4-difluorobenzyl amine, benzenemethanamine, 3,4-difluoro, 1-3,4-difluorophenyl methanamine, 3,4-difluorophenyl methylamine, 3, 4-difluorobenzylamine, pubchem1918, acmc-209omb, 3,4-difluoro-benzylamine
Formelmasse 143.14
Reinheit (%) 95%
Physikalische Form Flüssig