missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Alfa Aesar™ 3,4-Difluorsalicylsäure, 98 %

Marke:  Alfa Aesar™ H26088.MD

Weitere Details : CAS : 189283-51-0 Netto-Gewicht : 0.00025kg

Menge 250mg

 Weitere Artikel aus diesem Sortiment

Artikelnummer. 15463367

  • 67.81 € / 250 Milligramm

Auf Lager, versandfertig: 2

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!


Beschreibung

Beschreibung

Spezifikation

Chemische Identifikatoren

189283-51-0
174.103
GWOOBUWKTOCYKY-UHFFFAOYSA-N
2758286
C1=CC(=C(C(=C1C(=O)O)O)F)F
C7H4F2O3
MFCD03428564
3,4-difluorosalicylic acid, benzoic acid, 3,4-difluoro-2-hydroxy, 3,4-difluoro-2-hydroxy-benzoic acid, acmc-20anf8, 3,4-difluoro-hydroxybenzoic acid, 3,4-difluro-2-hydroxybenzoic acid, 3,4-difluoro-2-hydroxy benzoic acid, 3,4-bis fluoranyl-2-oxidanyl-benzoic acid
3,4-difluor-2-hydroxybenzoesäure

Spezifikation

3,4-Difluorosalicylic acid
250mg
C7H4F2O3
3,4-difluorosalicylic acid, benzoic acid, 3,4-difluoro-2-hydroxy, 3,4-difluoro-2-hydroxy-benzoic acid, acmc-20anf8, 3,4-difluoro-hydroxybenzoic acid, 3,4-difluro-2-hydroxybenzoic acid, 3,4-difluoro-2-hydroxy benzoic acid, 3,4-bis fluoranyl-2-oxidanyl-benzoic acid
C1=CC(=C(C(=C1C(=O)O)O)F)F
174.103
174.1
177°C to 179°C
189283-51-0
MFCD03428564
GWOOBUWKTOCYKY-UHFFFAOYSA-N
3,4-difluor-2-hydroxybenzoesäure
2758286
98%
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Dokumentation