Learn More
3,4-Difluortoluol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7051692
22.33 EUR gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
2927-34-6
C7H6F2
128.12
MFCD00075087
FZMPLKVGINKUJZ-UHFFFAOYSA-N
2733400
1,2-difluor-4-methylbenzol
CC1=CC=C(F)C(F)=C1
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
2927-34-6
C7H6F2
128.12
MFCD00075087
FZMPLKVGINKUJZ-UHFFFAOYSA-N
2733400
1,2-difluor-4-methylbenzol
CC1=CC=C(F)C(F)=C1
Used as pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 3,4-Difluorotoluene
Dichte 1.120 g/mL
Siedepunkt 110°C to 113°C
Flammpunkt 25°C (77°F)
Geruch Aromatic
Brechungsindex 1.45
Menge 1 g
UN-Nummer UN1993
Synonym 3,4-difluorotoluene, benzene, 1,2-difluoro-4-methyl, 1,2-difluoro-4-methyl-benzene, 3,4-difluoro methyl benzene, 3,4 difluorotoluene, pubchem1615, 3, 4-difluorotoluene, 3,4-difluoro toluene
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
Formelmasse 128.12
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Flüssig