Learn More
3,4-Dihydro-2H-1,4-benzoxazin-2-carbonsäure, ≥ 97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Braunglasflasche, 250 mg
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 3, 4-Dihydro-2H-1, 4-benzoxazine-2-carboxylic acid |
CAS | 90563-93-2 |
CAS Min. % | 96.5 |
CAS Max. % | 100.0 |
Prozentgehaltsbereich | 97% |
Verpackung | Bernsteinfarbene Glasflasche |
Summenformel | C9H9NO3 |
MDL-Nummer | MFCD05865108 |
Menge | 250mg |
Synonym | 2h-1,4-benzoxazine-2-carboxylicacid, 3,4-dihydro, 2h-1,4-benzoxazine-2-carboxylicacid,3,4-dihydro, 2h-1,4-benzoxazine-2-carboxylic acid, 3,4-dihydro, 3,4-dihydro-2h-benzo b 1,4 oxazine-2-carboxylic acid, benzomorpholine-2-carboxylic acid, 2h,3h,4h-benzo e 1,4-oxazaperhydroine-2-carboxylic acid, +/--3,4-dihydro-2h-benzo b 1,4 oxazine-2-carboxylic acid |