Learn More
3,4-Dihydro-2H-1,5-Benzodioxepin-7-Amin, 97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 3, 4-Dihydro-2H-1, 5-benzodioxepin-7-amine |
CAS Min. % | 96.5 |
CAS Max. % | 100.0 |
Prozentgehaltsbereich | 97% |
Verpackung | Bernsteinfarbene Glasflasche |
Menge | 1 g |
Formelmasse | 165.19 |
Reinheit (%) | 97% |