Learn More
3,4-Dihydro-2H-1,5-benzodioxepin-7-carboxaldehyd, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15249686 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15249686 5 g 5 Gramm
15239686 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15249686 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 450440050
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
CAS: 67869-90-3 | C10H10O3 | 178.19 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 67869-90-3
Summenformel C10H10O3
Molekulargewicht (g/mol) 178.19
InChI-Schlüssel LCSVYSVGXQQHSI-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 2776388
IUPAC-Name 3,4-Dihydro-2H-1,5-Benzodioxepin-7-Carboxaldehyd
SMILES C1COC2=C(C=C(C=C2)C=O)OC1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3,4-Dihydro-2H-1,5-benzodioxepin-7-carboxaldehyde
Siedepunkt 120.0°C to 122.0°C (0.1 mmHg)
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 94% min. (GC)
Menge 5 g
Synonym 2h-1,5-benzodioxepin-7-carboxaldehyde, 3,4-dihydro, 3,4-dihydro-2h-benzo b 1,4 dioxepine-7-carbaldehyde, 3,4-dihydro-2h-1,5-benzodioxepin-7-carboxaldehyde, 2h-1,5-benzodioxepin-7-carboxaldehyde,3,4-dihydro, 2h,3h,4h-benzo b 1,4-dioxepane-7-carbaldehyde, 3,4-dihydro-2h-1,5-benzodioxepine-7-carboxaldehyde, 3,4-dihydro-2h-benzo b 1,4 dioxepine-7-carbaldehyd
Formelmasse 178.19
Reinheit (%) 95%