Learn More
3,4-Dihydro-2H-1,5-Benzodioxepin-7-ylmethylamin, 97 %, Thermo Scientific™
Catalog Number 10502852
Click to view available options
Menge:
1 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Chemischer Name oder Material 3, 4-Dihydro-2H-1, 5-benzodioxepin-7-ylmethylamine
CAS 23475-00-5
CAS Min. % 96.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Summenformel C10H13NO2
MDL-Nummer MFCD02682040
Menge 1 g
Synonym 3,4-dihydro-2h-1,5-benzodioxepin-7-ylmethylamine, c-3,4-dihydro-2h-benzo b 1,4 dioxepin-7-yl-methylamine, 2h-1,5-benzodioxepin-7-methanamine,3,4-dihydro, 3,4-dihydro-2h-benzo b 1,4 dioxepin-7-yl methanamine, 1-3,4-dihydro-2h-1,5-benzodioxepin-7-yl methanamine, 2h,3h,4h-benzo b 1,4-dioxepan-7-ylmethylamine, 2h,3h,4h-benzo b 1,4-dioxepin-7-ylmethylamine, 3,4-dihydro-2h-1,5-benzodioxepin-7-yl methanamine, 3,4-dihydro-2h-1,5-benzodioxepin-7-ylmethyl amine, 3,4-dihydro-2h-1,5-benzodioxepin-7-yl-methylamine
InChI-Schlüssel MCHQABHXBPYZCT-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1COC2=C(C=C(C=C2)CN)OC1
IUPAC-Name 3,4-Dihydro-2H-1,5-benzodioxepin-7-ylmethanamin
Molekulargewicht (g/mol) 179.219
PubChem CID 2795295
Formelmasse 179.22
Reinheit (%) 97%