Learn More
3,4-Dihydro-2H-1,5-Benzodioxepin-7-Carbaldehyd, 95+%, Thermo Scientific™
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 3, 4-Dihydro-2H-1, 5-benzodioxepine-7-carbaldehyde |
| Prozentgehaltsbereich | 95% |
| Verpackung | Bernsteinfarbene Glasflasche |
| Menge | 1 g |
| Synonym | 2h-1,5-benzodioxepin-7-carboxaldehyde, 3,4-dihydro, 3,4-dihydro-2h-benzo b 1,4 dioxepine-7-carbaldehyde, 3,4-dihydro-2h-1,5-benzodioxepin-7-carboxaldehyde, 2h-1,5-benzodioxepin-7-carboxaldehyde,3,4-dihydro, 2h,3h,4h-benzo b 1,4-dioxepane-7-carbaldehyde, 3,4-dihydro-2h-1,5-benzodioxepine-7-carboxaldehyde, 3,4-dihydro-2h-benzo b 1,4 dioxepine-7-carbaldehyd |
| Formelmasse | 178.19 |
| Reinheit (%) | 95% |