Learn More
3,4-Dihydro-2H-1,5-Benzodioxepin-7-Carbaldehyd, 95+%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10652635
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10652635 5 g Bernsteinfarbene Glasflasche 5 Gramm
10384562 1 g Bernsteinfarbene Glasflasche 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10652635 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. CC13204DE
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Chemische Identifikatoren
CAS 67869-90-3
Summenformel C10H10O3
Molekulargewicht (g/mol) 178.187
InChI-Schlüssel LCSVYSVGXQQHSI-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 2776388
IUPAC-Name 3,4-Dihydro-2H-1,5-Benzodioxepin-7-Carboxaldehyd
SMILES C1COC2=C(C=C(C=C2)C=O)OC1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3, 4-Dihydro-2H-1, 5-benzodioxepine-7-carbaldehyde
Prozentgehaltsbereich 95%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 5 g
Synonym 2h-1,5-benzodioxepin-7-carboxaldehyde, 3,4-dihydro, 3,4-dihydro-2h-benzo b 1,4 dioxepine-7-carbaldehyde, 3,4-dihydro-2h-1,5-benzodioxepin-7-carboxaldehyde, 2h-1,5-benzodioxepin-7-carboxaldehyde,3,4-dihydro, 2h,3h,4h-benzo b 1,4-dioxepane-7-carbaldehyde, 3,4-dihydro-2h-1,5-benzodioxepine-7-carboxaldehyde, 3,4-dihydro-2h-benzo b 1,4 dioxepine-7-carbaldehyd
Formelmasse 178.19
Reinheit (%) 95%