Learn More
3,4-Dihydro-2H-Pyrido[3,2-b][1,4]Oxazin, 97 %, Thermo Scientific™
Catalog Number p-3522481
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
20348-23-6
C7H8N2O
136.154
MFCD09025907
QQVXDMFULJVZLA-UHFFFAOYSA-N
3,4-dihydro-2h-pyrido 3,2-b 1,4 oxazine, 3,4-dihydro-2h-pyrido 3,2-b-1,4-oxazine, 2h,3h,4h-pyrido 3,2-b 1,4 oxazine, 2h-pyrido 3,2-b-1,4-oxazine, 3,4-dihydro, dihydropyridoboxazine, pubchem18891, 2h,3h,4h-pyridino 2,3-e 1,4-oxazine, 2h-pyrido 3,2-b-1,4-oxazine,3,4-dihydro
13196538
3,4-Dihydro-2H-Pyrido[3,2-B][1,4]Oxazin
C1COC2=C(N1)N=CC=C2
20348-23-6
C7H8N2O
136.154
MFCD09025907
QQVXDMFULJVZLA-UHFFFAOYSA-N
3,4-dihydro-2h-pyrido 3,2-b 1,4 oxazine, 3,4-dihydro-2h-pyrido 3,2-b-1,4-oxazine, 2h,3h,4h-pyrido 3,2-b 1,4 oxazine, 2h-pyrido 3,2-b-1,4-oxazine, 3,4-dihydro, dihydropyridoboxazine, pubchem18891, 2h,3h,4h-pyridino 2,3-e 1,4-oxazine, 2h-pyrido 3,2-b-1,4-oxazine,3,4-dihydro
13196538
3,4-Dihydro-2H-Pyrido[3,2-B][1,4]Oxazin
C1COC2=C(N1)N=CC=C2
Chemischer Name oder Material 3,4-Dihydro-2H-pyrido[3,2-b][1,4]oxazine
CAS Min. % 96.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 1 g
Formelmasse 136.15
Reinheit (%) 97%