Learn More
3,4-Dihydro-Naratriptan-Oxalat, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 3,4-Dihydro Naratriptan Oxalate |
| CAS | 121679-21-8 |
| Summenformel | C17H23N3O2S . C2H2O4 |
| Menge | 25 mg |
| Synonym | (Naratriptan Impurity B), N-Methyl-3-(1,2,3,6-tetrahydro-1-methyl-4-pyridinyl)-1H-indole-5-ethanesulfonamide Ethanedioate |
| InChI-Formel | InChI=1S/C17H23N3O2S.C2H2O4/c1-18-23(21,22)10-7-13-3-4-17-15(11-13)16(12-19-17)14-5-8-20(2)9-6-14;3-1(4)2(5)6/h3-5,11-12,18-19H,6-10H2,1-2H3;(H,3,4)(H,5,6) |
| SMILES | CNS(=O)(=O)CCc1ccc2[nH]cc(C3=CCN(C)CC3)c2c1.OC(=O)C(=O)O |
| Molekulargewicht (g/mol) | 423.5 |
| Formelmasse | 423.1464 |