Learn More
3,4-Dihydroxy-3-Cyclobuten-1,2-Dion, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-3778303
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Verpackung:
Glasflasche
2892-51-5
MFCD00001334
PWEBUXCTKOWPCW-UHFFFAOYSA-N
squaric acid, 3,4-dihydroxy-3-cyclobutene-1,2-dione, quadratic acid, 3-cyclobutene-1,2-dione, 3,4-dihydroxy, quadratsaeure, cyclobutenedione, dihydroxy, 1,2-diketo-3,4-dihydroxycyclobutene, dihydroxycyclobutenedione, unii-svr9d0vodw, dihydroxycyclobut-3-ene-1,2-dione
17913
CHEBI:52141
3,4-Dihydroxycyclobut-3-en-1,2-dion
C1(=C(C(=O)C1=O)O)O
2892-51-5
MFCD00001334
PWEBUXCTKOWPCW-UHFFFAOYSA-N
squaric acid, 3,4-dihydroxy-3-cyclobutene-1,2-dione, quadratic acid, 3-cyclobutene-1,2-dione, 3,4-dihydroxy, quadratsaeure, cyclobutenedione, dihydroxy, 1,2-diketo-3,4-dihydroxycyclobutene, dihydroxycyclobutenedione, unii-svr9d0vodw, dihydroxycyclobut-3-ene-1,2-dione
17913
CHEBI:52141
3,4-Dihydroxycyclobut-3-en-1,2-dion
C1(=C(C(=O)C1=O)O)O
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 3, 4-Dihydroxy-3-cyclobutene-1, 2-dione
CAS Min. % 98.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 293°C
Farbe Weiß bis Beige
Dichte 190g/mL
Flammpunkt 190°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 99%
Verpackung Glasflasche
Summenformel C4H2O4
Menge 5 g
Beilstein 08, IV, 2701
Fieser 04,466; 13,284; 15,296
Merck Index 15, 8897
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 20g/L (30°C)
Molekulargewicht (g/mol) 114.06
Formelmasse 114.06
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Kristallpulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 3,4-Dihydroxy-3-cyclobutene-1,2-dione
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.