Learn More
3,4-Dihydroxy-5-nitrobenzaldehyd, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 3,4-Dihydroxy-5-nitrobenzaldehyde |
| CAS | 116313-85-0 |
| Summenformel | C7 H5 N O5 |
| Menge | 1 g |
| Synonym | 3,4-Dihydroxy-5-nitrobenzaldehyde, Entacapone Imp. C (EP) |
| InChI-Formel | InChI=1S/C7H5NO5/c9-3-4-1-5(8(12)13)7(11)6(10)2-4/h1-3,10-11H |
| SMILES | Oc1cc(C=O)cc(c1O)[N+](=O)[O-] |
| IUPAC-Name | 3,4-Dihydroxy-5-nitrobenzaldehyd |
| Molekulargewicht (g/mol) | 183.12 |
| Formelmasse | 183.0168 |