Learn More
3,4-Dihydroxybenzaldehyd, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11424603
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11424603 5 g 5 Gramm
11434603 25 g 25 Gramm
11444603 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11424603 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A11558.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 139-85-5 | C7H6O3 | 138.122 g/mol
3,4-Dihydroxybenzaldehyde is used in as an apoptosis inducer of human leukemia cells.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
3,4-Dihydroxybenzaldehyd wird als Apoptose-Induktor menschlicher Leukämiezellen eingesetzt.
Löslichkeit
In Wasser löslich (6.3 g/l).
Hinweise
Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern. Behälter dicht verschlossen lassen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 139-85-5
Summenformel C7H6O3
Molekulargewicht (g/mol) 138.122
MDL-Nummer MFCD00003370
InChI-Schlüssel IBGBGRVKPALMCQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym protocatechualdehyde, rancinamycin iv, protocatechuic aldehyde, benzaldehyde, 3,4-dihydroxy, 3,4-dihydroxybenzenecarbonal, 4-formyl-1,2-dihydroxybenzene, 3,4-dihydroxy-benzaldehyde, 4-formyl-1,2-benzenediol, 1,2-dihydroxy-4-formylbenzene, unii-4pvp2hch4t
PubChem CID 8768
ChEBI CHEBI:50205
IUPAC-Name 3,4-Dihydroxybenzaldehyd
SMILES C1=CC(=C(C=C1C=O)O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3,4-Dihydroxybenzaldehyde
Schmelzpunkt 152°C to 157°C
Menge 5 g
Beilstein 774381
Empfindlichkeit Luftempfindlich
Merck Index 14,7893
Löslichkeitsinformationen Soluble in water(6.3g/L).
Formelmasse 138.12
Reinheit (%) 98%