Learn More
3,4-Dihydroxybenzonitril, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7022151
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
17345-61-8
C7H5NO2
135.122
MFCD00016436
NUWHYWYSMAPBHK-UHFFFAOYSA-N
protocatachuonitrile, 3,4-dihydroxy benzonitrile, 3,4-dihydroxybenzenecarbonitrile, protocatechuonitrile, 4-cyanocatechol, protocatechunitrile, 4-cyanopyrocatechol, pubchem3120, acmc-209e6q, 3, 4-dihydroxybenzonitrile
87065
3,4-dihydroxybenzonitril
C1=CC(=C(C=C1C#N)O)O
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
17345-61-8
C7H5NO2
135.122
MFCD00016436
NUWHYWYSMAPBHK-UHFFFAOYSA-N
protocatachuonitrile, 3,4-dihydroxy benzonitrile, 3,4-dihydroxybenzenecarbonitrile, protocatechuonitrile, 4-cyanocatechol, protocatechunitrile, 4-cyanopyrocatechol, pubchem3120, acmc-209e6q, 3, 4-dihydroxybenzonitrile
87065
3,4-dihydroxybenzonitril
C1=CC(=C(C=C1C#N)O)O
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 3,4-Dihydroxybenzonitrile
Schmelzpunkt 153°C to 156°C (decomposition)
Menge 1 g
UN-Nummer UN3439
Beilstein 2082204
Formelmasse 135.12
Reinheit (%) 97%