Learn More
3',4'-Dihydroxyflavon, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11389015
Change view
Click to view available options
Menge:
100 mg
500 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
500 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11389015 100 mg 100 Milligramm
11379015 500 mg 500 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11389015 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L14161.MC
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 4143-64-0
Summenformel C15H10O4
Molekulargewicht (g/mol) 254.241
MDL-Nummer MFCD00017600
InChI-Schlüssel SRNPMQHYWVKBAV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3',4'-dihydroxyflavone, 2-3,4-dihydroxyphenyl-4h-chromen-4-one, 2-3,4-dihydroxyphenyl chromen-4-one, unii-koh101s66v, 3',4'-dihydroxy flavone, 3,4-dihydroxyflavone, 4h-1-benzopyran-4-one, 2-3,4-dihydroxyphenyl, dihydroxyflavone, 3',4', 4hlm, pubchem9842
PubChem CID 145726
IUPAC-Name 2-(3,4-Dihydroxyphenyl)chromen-4-on
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C(=O)C=C(O2)C3=CC(=C(C=C3)O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3',4'-Dihydroxyflavone
Schmelzpunkt 249°C to 252°C
Menge 100 mg
Beilstein 212540
Formelmasse 254.24
Reinheit (%) 97%