Learn More
3,4-Dihydroxyphenylessigsäure, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Beschreibung
3,4-Dihydroxyphenylacetic acid is an important metabolite when studying the behavior of the dopaminergic system.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
3,4-Dihydroxyphenylessigsäure ist ein wichtiger Metabolit bei der Untersuchung des Verhaltens des dopaminergen Systems.
Löslichkeit
Löslich in Wasser und Methanol.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Unter inertem Gas lagern. Luftempfindlich. Nicht kompatibel mit starken Basen und starken Oxidationsmitteln. Bei Raumtemperatur lagern
3,4-Dihydroxyphenylessigsäure ist ein wichtiger Metabolit bei der Untersuchung des Verhaltens des dopaminergen Systems.
Löslichkeit
Löslich in Wasser und Methanol.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Unter inertem Gas lagern. Luftempfindlich. Nicht kompatibel mit starken Basen und starken Oxidationsmitteln. Bei Raumtemperatur lagern
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 3,4-Dihydroxyphenylacetic acid |
Schmelzpunkt | 128°C to 130°C |
Menge | 1 g |
Beilstein | 2211017 |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in water and methanol. |
Formelmasse | 168.15 |
Reinheit (%) | ≥98% |