Learn More
3,4-Dihydroxyphenylessigsäuremethylester, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 3,4-Dihydroxyphenylacetic Acid Methyl Ester |
| CAS | 25379-88-8 |
| Summenformel | C9H10O4 |
| Menge | 250 mg |
| Synonym | 3,4-Dihydroxybenzeneacetic Acid Methyl Ester, Methyl 3,4-Dihydroxyphenylacetate |
| InChI-Formel | InChI=1S/C9H10O4/c1-13-9(12)5-6-2-3-7(10)8(11)4-6/h2-4,10-11H,5H2,1H3 |
| SMILES | COC(=O)Cc1ccc(O)c(O)c1 |
| IUPAC-Name | Methyl-2-(3,4-dihydroxyphenyl)acetat |
| Molekulargewicht (g/mol) | 182.17 |
| Formelmasse | 182.0579 |