Learn More
3,4-Dimethoxybenzoesäure, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 11449452
Click to view available options
Menge:
50 g
250 g
1000 g
93-07-2
C9H10O4
182.175
MFCD00002500
DAUAQNGYDSHRET-UHFFFAOYSA-N
veratric acid, benzoic acid, 3,4-dimethoxy, dimethylprotocatechuic acid, veratrylic acid, 3,4-dimethylprotocatechuic acid, veratrumenoic acid, 3,4-dimethoxy-benzoic acid, unii-1yy04e7rr4, 3,4-dimethoxybenzoes
7121
CHEBI:296881
3,4-Dimethoxybenzoesäure
COC1=C(C=C(C=C1)C(=O)O)OC
93-07-2
C9H10O4
182.175
MFCD00002500
DAUAQNGYDSHRET-UHFFFAOYSA-N
veratric acid, benzoic acid, 3,4-dimethoxy, dimethylprotocatechuic acid, veratrylic acid, 3,4-dimethylprotocatechuic acid, veratrumenoic acid, 3,4-dimethoxy-benzoic acid, unii-1yy04e7rr4, 3,4-dimethoxybenzoes
7121
CHEBI:296881
3,4-Dimethoxybenzoesäure
COC1=C(C=C(C=C1)C(=O)O)OC
3,4-Dimethoxybenzoic acid plays an important role in producing antibiotics and various dyes. They are used as intermediates for pharmaceuticals (especially for antipyretic analgesic, antirheumatism) and other organic synthesis. It is used as matrix for ionization of peptides, proteins and carbohydrates.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
3,4-Dimethoxybenzoesäure spielt eine wichtige Rolle bei der Herstellung von Antibiotika und verschiedenen Farbstoffen. Sie werden als Zwischenprodukte für Pharmazeutika (insbesondere für antipyretische Analgetika, Antirheumatika) und bei anderen organischen Synthesen verwendet. Es wird als Matrix für die Ionisierung von Peptiden, Proteinen und Kohlenhydraten verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Wasser (0.5 mg/ml bei 15 °C), Chloroform, Methanol und 95 % Ethanol (50 mg/ml).
Hinweise
Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln. Kühl und trocken in gut verschlossenen Behältern lagern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 3,4-Dimethoxybenzoic acid
Schmelzpunkt 179°C to 183°C
Geruch Odorless
Menge 1000 g
Beilstein 518285
Merck Index 14,9953
Löslichkeitsinformationen Soluble in water (0.5mg/ml at 15°C),chloroform,methanol,and 95% ethanol (50mg/ml).
Formelmasse 182.18
Reinheit (%) ≥99%