Learn More
3,4-Dimethoxyphenethylisothiocyanat, 95 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 3, 4-Dimethoxyphenethyl isothiocyanate |
Prozentgehaltsbereich | 95% |
Menge | 1 g |
Formelmasse | 223.29 |