Learn More
(3,4-Dimethoxyphenyl)acetonitril, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-3757748
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Verpackung:
Glasflasche
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
93-17-4
C10H11NO2
177.2
MFCD00001911
ASLSUMISAQDOOB-UHFFFAOYSA-N
3,4-dimethoxyphenylacetonitrile, 3,4-dimethoxyphenyl acetonitrile, homoveratronitrile, 3,4-dimethoxybenzyl cyanide, veratryl cyanide, 2-3,4-dimethoxyphenyl acetonitrile, 3,4-dimethoxybenzeneacetonitrile, benzeneacetonitrile, 3,4-dimethoxy, unii-62c8s706sp, 3,4-dimethoxy phenylacetonitrile
66727
2-(3,4-Dimethoxyphenyl)Acetonitril
COC1=C(C=C(C=C1)CC#N)OC
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
93-17-4
C10H11NO2
177.2
MFCD00001911
ASLSUMISAQDOOB-UHFFFAOYSA-N
3,4-dimethoxyphenylacetonitrile, 3,4-dimethoxyphenyl acetonitrile, homoveratronitrile, 3,4-dimethoxybenzyl cyanide, veratryl cyanide, 2-3,4-dimethoxyphenyl acetonitrile, 3,4-dimethoxybenzeneacetonitrile, benzeneacetonitrile, 3,4-dimethoxy, unii-62c8s706sp, 3,4-dimethoxy phenylacetonitrile
66727
2-(3,4-Dimethoxyphenyl)Acetonitril
COC1=C(C=C(C=C1)CC#N)OC
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material (3, 4-Dimethoxyphenyl)acetonitrile
CAS Min. % 99.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 62°C to 65°C
Farbe Weiß
Siedepunkt 171°C to 178°C (10.0 mmHg)
Flammpunkt 250°C
Verlust bei Trocknung 0.5% max. (vacuum)
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 99+%
Verpackung Glasflasche
Strukturformel (CH3O)2C6H3CH2CN
Menge 25 g
Beilstein 10, I, 198
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in acetone,benzene,chloroform and,ethanol
Formelmasse 177.2
Reinheit (%) 99+%
Physikalische Form Kristalle oder kristallin Nadeln
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • (3,4-Dimethoxyphenyl)acetonitrile
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H311-Giftig bei Hautkontakt.
  • H331-Giftig bei Einatmen.
  • H301-Giftig bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.