Learn More
3,4-Dimethoxyphenylacetonitril, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7081839
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
93-17-4
C10H11NO2
177.203
MFCD00001911
ASLSUMISAQDOOB-UHFFFAOYSA-N
3,4-dimethoxyphenylacetonitrile, 3,4-dimethoxyphenyl acetonitrile, homoveratronitrile, 3,4-dimethoxybenzyl cyanide, veratryl cyanide, 2-3,4-dimethoxyphenyl acetonitrile, 3,4-dimethoxybenzeneacetonitrile, benzeneacetonitrile, 3,4-dimethoxy, unii-62c8s706sp, 3,4-dimethoxy phenylacetonitrile
66727
2-(3,4-Dimethoxyphenyl)Acetonitril
COC1=C(C=C(C=C1)CC#N)OC
93-17-4
C10H11NO2
177.203
MFCD00001911
ASLSUMISAQDOOB-UHFFFAOYSA-N
3,4-dimethoxyphenylacetonitrile, 3,4-dimethoxyphenyl acetonitrile, homoveratronitrile, 3,4-dimethoxybenzyl cyanide, veratryl cyanide, 2-3,4-dimethoxyphenyl acetonitrile, 3,4-dimethoxybenzeneacetonitrile, benzeneacetonitrile, 3,4-dimethoxy, unii-62c8s706sp, 3,4-dimethoxy phenylacetonitrile
66727
2-(3,4-Dimethoxyphenyl)Acetonitril
COC1=C(C=C(C=C1)CC#N)OC
It is employed as an intermediate in the preparation of the muscle relaxant papverin. 3,4-Dimethoxyphenyl)acetonitrile has been used in the synthesis of (Z)-3-(benzo[b]thiophen-2-yl)-2-(3,4-dimethoxyphenyl)acrylonitrile1. It has also been used in the preparation of modified diterpene (±) nimbidiol which relies on a sulfenium ion promoted polyene cyclization.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Es wird als Zwischenprodukt bei der Vorbereitung der Muskelrelaxans Papverin eingesetzt. 3,4-Dimethoxyphenyl)acetonitril wurde bei der Synthese von (Z)-3-(Benzo[b]thiophen-2-yl)-2-(3,4-Dimethoxyphenyl)acrylnitril1 verwendet. Es wurde auch bei der Herstellung von modifiziertem Diterpene (±) Nimbidiol verwendet, das auf Sulfenium-Ion-geförderter Polyen-Zykisierung beruht.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser. Löslich in Methanol.
Hinweise
Kühl lagern. Von Hitze und Oxidationsmitteln fernhalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 3,4-Dimethoxyphenylacetonitrile
Schmelzpunkt 62°C to 65°C
Siedepunkt 177°C to 178°C (10 mmHg)
Geruch Characteristic
Menge 25 g
Beilstein 1956100
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water. Soluble in methanol.
Formelmasse 177.2
Reinheit (%) 98%