Learn More
3,4-Dimethyl-1,2-Cyclopentanedion, 97 %, ACROS Organics™
Artikelnummer. 10083370 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
:
2.5 g-Glasflasche
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer.
10083370 2.5 g-Glasflasche
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10083370 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 265050025
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3, 4-Dimethyl-1, 2-cyclopentanedione
Namenshinweis 97%
CAS 13494-06-9
CAS Min. % 96.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 64°C to 69°C
Farbe Gelb bis Beige
Flammpunkt >100°C
Infrarotspektrum Authentic
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Glasflasche
Summenformel C7H10O2
MDL-Nummer MFCD00143063
Menge 2.5 g
Synonym 3,4-dimethyl-1,2-cyclopentanedione, 3,4-dimethyl-1,2-cyclopentadione, 1,2-cyclopentanedione, 3,4-dimethyl, fema no. 3268, 1,2-cyclopentanedione,3,4-dimethyl, caramel pentadione, 3,4-dimethyl 1,2-cyclopentandione, acmc-209bxe, 3,4-dimethyl-1,2-cyclopentadione, fg
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: slightly soluble
InChI-Schlüssel WGAVDEVFJDQIMZ-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC1CC(=O)C(=O)C1C
IUPAC-Name 3,4-Dimethylcyclopentan-1,2-dion
Molekulargewicht (g/mol) 126.15
PubChem CID 61633
Formelmasse 126.15
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Kristallpulver