Learn More
3,4-Dimethyl-1,2-cyclopentanedione, TRC
Artikelnummer. 30356910
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
2.5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
2.50 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30356910 2.5 g 2.50 Gramm
30350887 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30356910 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD2663952.5G
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 13494-06-9
Summenformel C7H10O2
Molekulargewicht (g/mol) 126.15
IUPAC-Name 3,4-dimethylcyclopentane-1,2-dione
SMILES CC1CC(=O)C(=O)C1C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3,4-Dimethyl-1,2-cyclopentanedione
Menge 2.5 g
InChI-Formel InChI=1S/C7H10O2/c1-4-3-6(8)7(9)5(4)2/h4-5H,3H2,1-2H3
Formelmasse 126.0681