Learn More
3',4'-Dimethylacetophenon, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11444833
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11444833 5 g 5 Gramm
11454833 25 g 25 Gramm
11464833 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11444833 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A12187.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 3637-01-2 | C10H12O | 148.21 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 3637-01-2
Summenformel C10H12O
Molekulargewicht (g/mol) 148.21
MDL-Nummer MFCD00008743
InChI-Schlüssel WPRAXAOJIODQJR-UHFFFAOYSA-N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3',4'-Dimethylacetophenone
Dichte 1.002
Siedepunkt 242°C to 243°C
Flammpunkt 102°C (215°F)
Brechungsindex 1.538
Menge 5 g
Beilstein 907053
Synonym 3',4'-dimethylacetophenone, 1-3,4-dimethylphenyl ethanone, 3,4-dimethylacetophenone, ethanone, 1-3,4-dimethylphenyl, 1-3,4-dimethylphenyl ethan-1-one, unii-pc1l145t5v, 1-3,4-dimethyl-phenyl-ethanone, 1-acetyl-3,4-dimethylbenzene, 3.4-dimethylacetophenon, acmc-1cmy2
SMILES CC1=C(C=C(C=C1)C(=O)C)C
IUPAC-Name 1-(3,4-Dimethylphenyl)ethanon
PubChem CID 77193
Formelmasse 148.21
Reinheit (%) 98%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 3',4'-Dimethylacetophenone
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P270-Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen.
  • P271-Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P330-Mund ausspülen.
  • P403-An einem gut belüfteten Ort aufbewahren.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: 1-(3,4-dimethylphenyl)ethanone