Learn More
3,4-Dimethylanilin, 99.5 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-115513
Click to view available options
Menge:
5 g
100 g
500 g
Verpackung:
Glasflasche
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
95-64-7
C8H11N
121.18
MFCD00007810
DOLQYFPDPKPQSS-UHFFFAOYSA-N
3,4-xylidine, 4-amino-o-xylene, 3,4-xylylamine, 3,4-dimethylphenylamine, benzenamine, 3,4-dimethyl, 3,4-dimethylbenzenamine, 3,4-dimethylaminobenzene, 1-amino-3,4-dimethylbenzene, 4-amino-1,2-dimethylbenzene, aniline, 3,4-dimethyl
7248
CHEBI:39901
3,4-Dimethylanilin
CC1=CC=C(N)C=C1C
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
95-64-7
C8H11N
121.18
MFCD00007810
DOLQYFPDPKPQSS-UHFFFAOYSA-N
3,4-xylidine, 4-amino-o-xylene, 3,4-xylylamine, 3,4-dimethylphenylamine, benzenamine, 3,4-dimethyl, 3,4-dimethylbenzenamine, 3,4-dimethylaminobenzene, 1-amino-3,4-dimethylbenzene, 4-amino-1,2-dimethylbenzene, aniline, 3,4-dimethyl
7248
CHEBI:39901
3,4-Dimethylanilin
CC1=CC=C(N)C=C1C
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 3, 4-Dimethylaniline
Schmelzpunkt 49°C to 51°C
Namenshinweis 99.5%
CAS Min. % 99.4
Farbe Beige bis Braun
CAS Max. % 100.0
Siedepunkt 226°C
Menge 5 g
Infrarotspektrum Echt
Verpackung Glasflasche
Physikalische Form Kristalline Masse oder Kristalle
Prozentgehaltsbereich 99.4% min. (GC)
Strukturformel (CH3)2C6H3NH2
Beilstein 12, 1103
Merck Index 15, 10282
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: <1g/L (24°C). Other solubilities: slightly soluble in chloroform,soluble in alcohol (>100g/L),diethyl ether,,petroleum ether,very soluble in ligroin
Formelmasse 121.18
Reinheit (%) 99.50%