Learn More
3,4-Dimethylbenzamid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7081823
14.73 EUR gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
5580-33-6
C9H11NO
149.193
MFCD00052960
INGCXEIJXKQPJH-UHFFFAOYSA-N
21755
3,4-dimethylbenzamid
CC1=C(C=C(C=C1)C(=O)N)C
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
5580-33-6
C9H11NO
149.193
MFCD00052960
INGCXEIJXKQPJH-UHFFFAOYSA-N
21755
3,4-dimethylbenzamid
CC1=C(C=C(C=C1)C(=O)N)C
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 3,4-Dimethylbenzamide
Schmelzpunkt 101°C to 103°C
Menge 1 g
Synonym unii-1rmm93929w, benzamide, 3,4-dimethyl, acmc-20anek, 3.4-dimethylbenzamid, benzamide,3,4-dimethyl, benzamide, 3,4-dimethyl-6ci,7ci,8ci,9ci
Formelmasse 149.19
Reinheit (%) 98%