Learn More
3,4-Dimethylbenzylalkohol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 11441427
288.68 EUR gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
6966-10-5
MFCD00004647
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
6966-10-5
MFCD00004647
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 3,4-Dimethylbenzyl alcohol
Schmelzpunkt 62°C to 65°C
Siedepunkt 218°C to 221°C
Summenformel C22H24N2O8S2
Menge 25 g
Synonym z-cys-oh 2, cbz-cys-oh 2, di-z-l-cystine, n,n'-dicarbobenzoxy-l-cystine, n,n'-di-cbz-l-cystine, 2r-2-benzyloxy carbonyl amino-3-2r-2-benzyloxy carbonyl amino-2-carboxyethyl disulfanyl propanoic acid, n,n'-dibenzyloxycarbonyl-l-cystine, n,n'-bis benzyloxycarbonyl-l-cystine, ambotzzaa1190, pubchem19022
InChI-Schlüssel PTRQEEVKHMDMCF-UHFFFAOYNA-N
SMILES C1=CC=C(C=C1)COC(=O)NC(CSSCC(C(=O)O)NC(=O)OCC2=CC=CC=C2)C(=O)O
IUPAC-Name (2R)-3-[[(2R)-2-Carboxy-2-(phenylmethoxycarbonylamino)ethyl]disulfanyl]-2-(phenylmethoxycarbonylamino)propansäure
Molekulargewicht (g/mol) 508.56
PubChem CID 385972
Formelmasse 136.19
Reinheit (%) 97%