Learn More
3,4-Dimethylbenzylchlorid, 97 %, ACROS Organics™
Catalog Number 10189769
Click to view available options
Menge:
25 g
Verpackung:
Glasflasche
Chemischer Name oder Material 3, 4-Dimethylbenzyl chloride
CAS 102-46-5
CAS Min. % 96.0
CAS Max. % 100.0
Farbe Farblos bis hellgelb
Siedepunkt 98°C (12.0 Torr)
Flammpunkt 96°C
Infrarotspektrum Authentic
Prozentgehaltsbereich 96% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Summenformel C9H11Cl
Menge 25 g
Synonym 3,4-dimethylbenzyl chloride, 4-chloromethyl-1,2-dimethylbenzene, benzene, 4-chloromethyl-1,2-dimethyl, benzene, 1-chloromethyl-3,4-dimethyl, 4-chloromethyl-o-xylene, 4-chloromethyl-1,2-dimethyl-benzene, 1-chloromethyl-3,4-dimethylbenzene, acmc-20anej, pubchem14890
InChI-Schlüssel UBQRAAXAHIKWRI-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC1=C(C=C(C=C1)CCl)C
IUPAC-Name 4-(Chlormethyl)-1,2-Dimethylbenzol
Molekulargewicht (g/mol) 154.64
PubChem CID 66018
Formelmasse 154.64
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Flüssig
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 3,4-Dimethylbenzyl chloride
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.