Learn More
3,4-Dimethylfuran, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 3,4-Dimethylfuran |
| CAS | 20843-07-6 |
| Summenformel | C6 H8 O |
| Menge | 10 mg |
| InChI-Formel | InChI=1S/C6H8O/c1-5-3-7-4-6(5)2/h3-4H,1-2H3 |
| SMILES | Cc1cocc1C |
| IUPAC-Name | 3,4-Dimethylfuran |
| Molekulargewicht (g/mol) | 96.13 |
| Formelmasse | 96.0575 |