Learn More
3,4-Dimethylhexan, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15440388
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15440388 25 g 25 Gramm
15430388 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt unterliegt der Verbrauchsteuer auf Energieerzeugnisse gemäß der europäischen Richtlinie 2003/96 / EWG.
Artikelnummer. 15440388 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H53498.14
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt unterliegt der Verbrauchsteuer auf Energieerzeugnisse gemäß der europäischen Richtlinie 2003/96 / EWG.
CAS: 583-48-2 | C8H18 | 114.232 g/mol
3,4-Dimethylhexane may be used to study the mechanism of addition of hydrogen to 1-butene.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
3,4-Dimethylhexan kann verwendet werden, um den Mechanismus der Zugabe von Wasserstoff zu 1-Buten zu untersuchen.
Hinweise
Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 583-48-2
Summenformel C8H18
Molekulargewicht (g/mol) 114.232
MDL-Nummer MFCD00039927
InChI-Schlüssel RNTWWGNZUXGTAX-UHFFFAOYSA-N
Synonym hexane, 3,4-dimethyl, 3,4-dimethyl hexane, acmc-1aquh, c2h5ch ch3 ch ch3 c2h5, 3,4-dimethylhexane, analytical standard, 3,4-dimethylhexane, mixture of +/-and meso
PubChem CID 11412
IUPAC-Name 3,4-Dimethylhexan
SMILES CCC(C)C(C)CC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3,4-Dimethylhexane
Dichte 0.72
Siedepunkt 119°C
Flammpunkt 6°C (43°F)
Brechungsindex 1.403
Menge 25 g
UN-Nummer UN1262
Beilstein 1718744
Formelmasse 114.23
Reinheit (%) 97%