Learn More
3,4-Dimethylhexan, 99 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 13427756 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
1 mL
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
13427756 1 mL Glasflasche 1 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt unterliegt der Verbrauchsteuer auf Energieerzeugnisse gemäß der europäischen Richtlinie 2003/96 / EWG.
Artikelnummer. 13427756 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 443920010
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt unterliegt der Verbrauchsteuer auf Energieerzeugnisse gemäß der europäischen Richtlinie 2003/96 / EWG.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3, 4-Dimethylhexane
CAS 583-48-2
Dichte 0.7200g/mL
Siedepunkt 119.0°C
Flammpunkt 6°C
Prozentgehaltsbereich 98.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Summenformel C8H18
Strukturformel CH3CH2CH(CH3)CH(CH3)CH2CH3
Menge 1 mL
Relative Dichte 0.72
Synonym hexane, 3,4-dimethyl, 3,4-dimethyl hexane, acmc-1aquh, c2h5ch ch3 ch ch3 c2h5, 3,4-dimethylhexane, analytical standard, 3,4-dimethylhexane, mixture of +/-and meso
InChI-Schlüssel RNTWWGNZUXGTAX-UHFFFAOYSA-N
SMILES CCC(C)C(C)CC
IUPAC-Name 3,4-Dimethylhexan
Molekulargewicht (g/mol) 114.23
PubChem CID 11412
Formelmasse 114.23
Reinheit (%) 99%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 3,4-Dimethylhexane
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 1
  • AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
  • Aspirationsgefahr Kategorie 1
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H304-Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.
  • H400-Sehr giftig für Wasserorganismen.
  • H410-Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.