Learn More
3,4-Dimethylisoxazol-5-amin, 97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 3, 4-Dimethylisoxazol-5-amine |
CAS Min. % | 97.0 |
Prozentgehaltsbereich | 97% |
Verpackung | Bernsteinfarbene Glasflasche |
Menge | 1 g |
Formelmasse | 112.13 |
Reinheit (%) | 97% |