Learn More
3-(4-Hydroxy-3,5-dimethoxyphenyl)propanoic Acid, TRC
Artikelnummer. 30400977
Change view
Click to view available options
Menge:
10 mg
50 mg
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
50 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30400977 50 mg 50 Milligramm
30388808 10 mg -
30403050 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30400977 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCH51247550MG
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 14897-78-0
Summenformel C11H14O5
Molekulargewicht (g/mol) 226.23
IUPAC-Name 3-(4-hydroxy-3,5-dimethoxyphenyl)propanoic acid
SMILES COc1cc(CCC(=O)O)cc(OC)c1O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-(4-Hydroxy-3,5-dimethoxyphenyl)propanoic Acid
Menge 50 mg
InChI-Formel InChI=1S/C11H14O5/c1-15-8-5-7(3-4-10(12)13)6-9(16-2)11(8)14/h5-6,14H,3-4H2,1-2H3,(H,12,13)
Formelmasse 226.0841